P0713
Anti-Protein Kinase Cζ antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinonimo/i:
Anti-PKC ζ
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
antigen 78 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
rat, mouse
tecniche
microarray: suitable
western blot: suitable using rat brain extract and mouse NIH3T3 fibroblast cell lysate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Prkcz(18762)
rat ... Prkcz(25522)
Descrizione generale
Immunogeno
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3