Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 87,90 € 79,11 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32080115
79,11 €
Prezzo di listino87,90 €Risparmia il 10%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
glass
working volume
7 mL
General description
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Features and Benefits
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
- All-glass construction
- Two pestles are supplied with each complete unit
- Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
- Small clearance pestle is used to form the final homogenate
- Replacement components are available and completely interchangeable
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| material glass | material glass | material glass | material glass |
| working volume 7 mL | working volume 2 mL | working volume 100 mL | working volume 15 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dounce tissue grinder pestle
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?