P0493
Monoclonal Anti-PRMT5 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone PRMT5-21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Protein-Arginine Methyl Transferase 5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PRMT5-21, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~70 kDa by SDS-PAGE
Reattività contro le specie
mouse, hamster, bovine, canine, monkey, rat, human, chicken
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2 μg/mL using whole cell extract of human melanoma cell line G361
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRMT5(10419)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato