P0426
Hexaethylene glycol monohexadecyl ether
Sinonimo/i:
C16E6, Hexadecylhexaglycol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.76
Beilstein:
1806735
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
Descrizione
non-ionic
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-30-19-21-32-23-25-34-27-28-35-26-24-33-22-20-31-18-16-29/h29H,2-28H2,1H3
UOFCAQWHTQFNHS-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?