Documenti fondamentali
P0385
Sigma-Aldrich
Pentadecyl acetate
~99% (capillary GC)
Sinonimo/i:
Pentadecanyl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
~99% (capillary GC)
Forma fisica
liquid
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-17(2)18/h3-16H2,1-2H3
AAAIZLQILBFRTJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves