P0248
PNU-37883A
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
N-(1-Adamantyl)-N′-cyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine hydrochloride
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
DMSO: ~23 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.C1CCC(CC1)\N=C(/NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3)N5CCOCC5
Informazioni sul gene
human ... KCNJ8(3764)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3