P0105
PM-20
≥96% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
1-[1,1′-biphenyl]-4-yl-3,4-bis[(2-hydroxyethyl)thio]-1H-Pyrrole-2,5-dione
About This Item
Saggio
≥96% (HPLC)
Stato
solid
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCSC1=C(SCCO)C(=O)N(C1=O)c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C20H19NO4S2/c22-10-12-26-17-18(27-13-11-23)20(25)21(19(17)24)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14/h1-9,22-23H,10-13H2
RFZCIUONZTUZER-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)