Vai a
P0064
PalGly
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
N-(1-Oxohexadecyl)glycine, N-Hexadecanoylglycine, Hexadecanoylaminoacetic acid, N-palmitoyl glycine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
226,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H35NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
226,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)NCC(O)=O
InChI
1S/C18H35NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(20)19-16-18(21)22/h2-16H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
InChI key
KVTFEOAKFFQCCX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PalGly is an endogenous signaling lipid that modulates calcium influx and nitric oxide production.
PalGly is an endogenous signaling lipid that modulates calcium influx and nitric oxide production. PalGly inhibits heat-evoked firing of wide dynamic range (WDR) neurons, activates calcium influx in DRG cells and stimulates NO production. Preliminary studies suggest its signaling mechanism involves GPCR-mediated cation channel activation and a Gαi/o-coupled signaling pathway, which is being further investigated.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D3695870817P485772
PalGly ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
P0064
PalGly
DMOG ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D3695
DMOG
N-palmitoylglycine Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
870817P
N-palmitoylglycine
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: >30 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)