Documenti
P0057
Sigma-Aldrich
PPBP maleate
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
4-PPBP maleate, 4-phenyl-1-(4-phenylbutyl)-piperidine maleate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27N · xC4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.45 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C(CCc1ccccc1)CN2CCC(CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H27N.C4H4O4/c1-3-9-19(10-4-1)11-7-8-16-22-17-14-21(15-18-22)20-12-5-2-6-13-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,9-10,12-13,21H,7-8,11,14-18H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
OASPNIMFGJVLES-BTJKTKAUSA-N
Azioni biochim/fisiol
PPBP maleate is a potent σ1 receptor ligand. PPBP is a very potent agonist of σ1 receptor (Ki = 0.8 nM).
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma receptors may constitute favorable targets for drug design in conditions such as psychiatric and movement disorders, amnesia, depression, cancer, inflammation and cocaine addiction.