Vai a
P0035
Penciclovir
Sinonimo/i:
2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-6H-purin-6-one, BRL-39123
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
254,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.26
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
solubility
0.02 M potassium phosphate: soluble 2 mg/mL
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
NC1=NC(=O)c2ncn(CCC(CO)CO)c2N1
InChI
1S/C10H15N5O3/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-5-15(8)2-1-6(3-16)4-17/h5-6,16-17H,1-4H2,(H3,11,13,14,18)
InChI key
JNTOCHDNEULJHD-UHFFFAOYSA-N
Application
Penciclovir is a selective antiherpesvirus agent, particularly against herpes simplex virus types 1 and 2 (HSV-1 and HSV-2) and varicella-zoster virus (VZV)[1].
Biochem/physiol Actions
Penciclovir is converted to its active form, penciclovir triphosphate, by cellular kinases. It inhibits viral DNA polymerase by competing with deoxyguanosine triphosphate. It inhibits DNA synthesis of virus-infected cells. Penciclovir has in vitro activity against herpes simplex virus types 1 (HSV-1) and 2 (HSV-2). It does not inhibit DNA synthesis in non-infected cells. Mode of resistance is via qualitative changes in viral thymidine kinase or DNA polymerase[2].
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1103G2536PHR1593
Penciclovir
Sigma-Aldrich
P0035
Penciclovir
Entecavir ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1103
Entecavir
Ganciclovir ≥99% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
G2536
Ganciclovir
Ganciclovir Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1593
Ganciclovir
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
solubility
0.02 M potassium phosphate: soluble 2 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
0.1 M HCl: 10 mg/mL
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penciclovir
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)