OH30218998
Ohaus® Explorer® Semi-Micro Balance
Model EX125D, weighing capacity 52_g/120 g, resolution: 0.01_mg/0.1 mg, AC/DC input 230 V, universal plug set
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30218998
Capacità di pesata
52_g/120 g, resolution: 0.01_mg/0.1 mg
Diam. piattino
8 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)