OH30122657
Ohaus® Adventurer® Analytical Balance
Model AX124/E, weighing capacity 120 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30122657
Capacità di pesata
120 g, resolution: 0.1 mg
Diam. piattino
9 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi