Key Documents
O9881
Sigma-Aldrich
cis-12-Octadecensäure-methylester
~99% (capillary GC)
Sinonimo/i:
cis-12-Octadecenoic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H36O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
~99% (capillary GC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/CCCCCCCCCCC(=O)OC
Confezionamento
Sealed ampule, under Argon.