O8890
OU749
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[5-(4-Methoxybenzyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]benzenesulfonamide
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(Cc2nnc(NS(=O)(=O)c3ccccc3)s2)cc1
InChI
1S/C16H15N3O3S2/c1-22-13-9-7-12(8-10-13)11-15-17-18-16(23-15)19-24(20,21)14-5-3-2-4-6-14/h2-10H,11H2,1H3,(H,18,19)
QCXWBMZVLJCKHF-UHFFFAOYSA-N