Key Documents
O6501
Sigma-Aldrich
Arachidyl oleate
~99%, liquid
Sinonimo/i:
Oleic acid arachidyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H74O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
562.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
~99%
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Confezionamento
Sealed ampule.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Jianzhong Chen et al.
Lipids, 50(8), 821-836 (2015-07-17)
A series of different types of wax esters (represented by RCOOR') were systematically studied by using electrospray ionization (ESI) collision-induced dissociation tandem mass spectrometry (MS/MS) along with pseudo MS(3) (in-source dissociation combined with MS/MS) on a quadrupole time-of-flight (Q-TOF) mass