Documenti fondamentali
O5005
Sigma-Aldrich
cis-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid sodium salt
~90% (GC)
Sinonimo/i:
Stearidonic acid
About This Item
Formula condensata:
C18H27O2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
~90% (GC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCC(O)=O