description
non-ionic
type
Type NP-7
mol wt
528 g/mol
CMC
39 ppm
transition temp
cloud point 20 °C
HLB
12
SMILES string
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
InChI key
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TERGITOL™
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.5 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
110.3 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
127087-87-0
127087-87-0
127087-87-0
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| NP7-500ML | 04061834211624 |