Documenti fondamentali
N9250
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl dodecanoate
Sinonimo/i:
1-Naphthyl laurate, Dodecanoic acid 1-naphthyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1cccc2ccccc12
Substrati
Esterase substrate.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)