Documenti fondamentali
N8636
Sigma-Aldrich
Neocarratetraose 41-sulfate sodium salt
≥98%
About This Item
Formula condensata:
C24H37O22SNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
732.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Saggio
≥98%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].OC[C@H]1O[C@@H](OC2[C@H]3CO[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O3)O[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](O)O[C@H](CO)[C@@H]4OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O[C@H]5O[C@@H]6CO[C@@H](C6O)[C@H]5O)[C@H]1O
Altre note
Mixed anomers
Nota sulla preparazione
Prepared enzymatically from κ-carrageenan.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
M W McLean et al.
European journal of biochemistry, 101(2), 497-505 (1979-11-01)
A glycosulphatase present in the soluble fraction of disrupted Pseudomonas carrageenovora has been purified 500-fold by gel filtration on Sephacryl S-200 and ion-exchange chromatography on DEAE-Sepharose CL-6B. By dodecylsulphate/polyacrylamide gel electrophoresis the enzyme is practically homogeneous and has a molecular