N8287
NSC 625987
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,4-Dimethoxy-9-thio(10H)-acridone
About This Item
Saggio
≥97% (HPLC)
Solubilità
DMSO: 14 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c2C(=S)c3ccccc3Nc12
InChI
1S/C15H13NO2S/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16-14/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)
KFAKESMKRPNZTM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3