Vai a
N8010
4-Nitrophenyl 4-guanidinobenzoate hydrochloride
protease substrate, ≥95.0% (TLC), powder
Sinonimo/i:
4-Guanidinobenzoic acid 4-nitrophenylester hydrochloride, NPGB, pNPGB
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
294,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
492,00 €
418,20 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12N4O4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.73
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
242-831-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8024554
294,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl 4-guanidinobenzoate hydrochloride, protease inhibitor and substrate
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
solubility
formic acid: soluble 49.00-51.00 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H12N4O4.ClH/c15-14(16)17-10-3-1-9(2-4-10)13(19)22-12-7-5-11(6-8-12)18(20)21;/h1-8H,(H4,15,16,17);1H
InChI key
PKSBDZOBYIKNGY-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Nitrophenyl 4-guanidinobenzoate hydrochloride (pNPGB) is a trypsin substrate. It is more water-soluble than 4-methylumbelliferyl 4-guanidinobenzoate and is preferred in spectrophotometric assay.[1]
Application
4-Nitrophenyl 4-guanidinobenzoate hydrochloride has been used:
  • as a substrate for trypsin for active site titration experiments
  • for pre-treating of mosquito eggs in the interplasmid transposition assay [2]
  • as a component of isotonic buffer to moisten filter paper for mosquito embryo collection[3]
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl 4-guanidinobenzoate hydrochloride (pNPGB) inhibits phenoloxidase enzyme and delays embryo chorionic membrane hardening.[3]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N162773677N2127
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
formic acid: soluble 49.00-51.00 mg/mL
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)