N6789
Anti-NUCB2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-NEFA, Anti-Nef, Anti-Nesfatin, Anti-Nucleobindin 2, Anti-P54
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~54 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using NIH3T3 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using rat adrenal extract (S1 fraction) and mouse testis extract (S1 fraction)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Nucb2(59295)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol