Vai a
N6754
α-Nicotinamide adenine dinucleotide
from Saccharomyces cerevisiae, ≤1% β-isomer, ≥95%
Sinonimo/i:
α-DPN, α-Diphosphopyridine nucleotide, α-NAD
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
112,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
171,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
524,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.090,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27N7O14P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
663.43
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
230-738-0
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95%
Solubility:
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Biological source:
Saccharomyces cerevisiae
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
impurities
≤1% β-isomer
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20+,21-/m1/s1
InChI key
BAWFJGJZGIEFAR-OPDHFMQKSA-N
General description
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) is an important cofactor for oxidation-reduction reactions in mitochondria.
Application
α-Nicotinamide adenine dinucleotide (αNAD) may be used together with other NAD analogues to study the specificity and kinetics of NAD-dependent and NAD-transporting enzymes and proteins, such as NAD-glycohydrolase(s) and the mitochondrial NAD+ transporter in Saccharomyces cerevisiae.
α-Nicotinamide adenine dinucleotide has been used in superoxide dismutase activity of seminal plasma samples and in glutathione peroxidase assay of liver, kidney, testes and brain samples.
Biochem/physiol Actions
α-Nicotinamide adenine dinucleotide (α-NAD) is a substrate for renalase. α-NAD, an analog of β-NAD, when used modulates kinetics of NAD dependent enzymes.[1]
Other Notes
α analog of β-NAD
Disclaimer
This is not the common NAD required in the usual enzyme systems.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N7132N8410N8285
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
-
assay
-
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
-
biological source
yeast
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)