Documenti fondamentali
N5663
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-3-Nitrotyrosine antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A12, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen ~55 kDa
Reattività contro le specie
wide range
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:1,000 using mouse and rat brain
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NOS1(4842)
Immunogeno
3-Nitrotyrosine-KLH.
Stato fisico
Solution in 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 50% glycerol, and 3 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)