Documenti fondamentali
N5375
Sigma-Aldrich
Naphthol AS γ-phenylbutyrate
Sinonimo/i:
Benzosalicylanilide γ-phenylbutyrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H23NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCc1ccccc1)Oc2cc3ccccc3cc2C(=O)Nc4ccccc4
InChI
1S/C27H23NO3/c29-26(17-9-12-20-10-3-1-4-11-20)31-25-19-22-14-8-7-13-21(22)18-24(25)27(30)28-23-15-5-2-6-16-23/h1-8,10-11,13-16,18-19H,9,12,17H2,(H,28,30)
GNYYFMKZROHXTE-UHFFFAOYSA-N
Substrati
Histochemical substrate for chymotrypsin-like proteolytic enzymes.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
BENZOSALICYLANILIDE ESTER SUBSTRATES OF PROTEOLYTIC ENZYMES. KINETIC AND HISTOCHEMICAL STUDIES. I. CHYMOTRYPSIN.
D LAGUNOFF et al.
Biochemistry, 3, 1427-1431 (1964-10-01)