N5288
Anticorpo anti-NQO1 (regione C-terminale)
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DIA4, Anti-DT-diaphorase, Anti-Diaphorase 4, Anti-NAD (P)H:Menadione oxidoreductase 1, dioxin-inducible 1, Anti-NAD(P)H dehydrogenase, quinone 1, Anti-NMOR1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~28 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using whole extract of human HeLa cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using whole extract of mouse 3T3 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NQO1(1728)
mouse ... Nqo1(18104)
rat ... Nqo1(24314)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Western Blotting (1 paper)