N5162
Anti-Neurabin II antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Neural-tissue Specific F-actin Binding Protein I, Anti-PP1bp134, Anti-Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 9B, Anti-Spinophilin
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 140 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, canine
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using rat brain extract (S1 fraction)
indirect immunofluorescence: 5-10 using MDCK cells.
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using mouse and rat brain extract (S1 fraction)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP1R9B(84687)
mouse ... Ppp1r9b(217124)
rat ... Ppp1r9b(84686)
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3