Key Documents
N4641
Supelco
11-Nor-Δ8-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid
vacuum-dried powder
Sinonimo/i:
Δ6-Tetrahydrocannabinol-7-oic acid, 9-Carboxy-11-nor-Δ8-tetrahydrocannabinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H28O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Forma fisica
vacuum-dried powder
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCc1cc(O)c2[C@@H]3CC(=CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1)C(O)=O
Applicazioni
Standard for identification of THC metabolites.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Schwartz, A., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 5463-5463 (1986)