N3538
Nateglinide
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
Fastic, N-[(trans-4-isopropylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine, Starlix, Starsis
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
Ideatore
Novartis
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1
OELFLUMRDSZNSF-BRWVUGGUSA-N
Informazioni sul gene
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offer many products related to potassium channels for your research needs.