Documenti fondamentali
N3502
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl stearate
crystalline
Sinonimo/i:
Octadecanoic acid 2-nitrophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H39NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Forma fisica
crystalline
Colore
off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccccc1N(=O)=O