Vai a
N3136
Naltrexone hydrochloride
≥99% (HPLC), powder, opioid receptor antagonist
Sinonimo/i:
Naltrexone HCl
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
90,60 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
182,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
547,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H23NO4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
240-723-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3580333
Form:
powder
90,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Naltrexone hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC6CC6
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
InChI key
RHBRMCOKKKZVRY-ITLPAZOVSA-N
Gene Information
Application
Naltrexone hydrochloride has been used:
  • as an opioid antagonist, to analyse its effect on ethanol preference using Caenorhabditis elegans as a model
  • to determine its effectiveness in reducing the preference for substance of abuse (SOA) like nicotine and cocaine using Caenorhabditis elegans as a model
  • in the preparation of combinatorial drug, PXT3003 for treating Charcot-Marie-Tooth disease 1A (CMT1A) transgenic rat model Pmp22
Biochem/physiol Actions
Competitive antagonist for μ, κ, δ, and σ-opioid receptors; has greater oral efficacy and longer duration of action than naloxone.
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0000400PHR8745Y0000410
Naltrexone hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000400
Naltrexone hydrochloride
Naltrexone certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR8745
Naltrexone
vibrant-m
Y0000410
Naltrexone impurity C
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988), OPRS1(10280)
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naltrexone hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)