Documenti fondamentali
N2766
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-α-D-galactopyranoside
≥98%
About This Item
Formula condensata:
(β-D-GlcNAc-[1→3]-α-D-GalNAc-1→OC6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
545.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC2C(O)C(CO)OC(Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C2NC(C)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3