N22959
1-Nitropyrene
≥95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
153-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
ALRLPDGCPYIVHP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.