Documenti
N2257
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC1OC(Sc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3