Documenti fondamentali
N2010
Sigma-Aldrich
α-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt
≥90%
Sinonimo/i:
α-NADP, α-TPN, α-Triphosphopyridine nucleotide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H28N7O17P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
743.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Saggio
≥90%
Impurezze
≤1% β-isomer
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3OP(O)(O)=O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
Altre note
α analog of β-NADP
Avvertenza
This is not the common NADP required in the usual enzyme systems.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3