N0251
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole
suitable for liquid scintillation spectrometry, crystalline
Sinonimo/i:
α-NPO
About This Item
Stato
crystalline
Colore
light green
Compatibilità
suitable for liquid scintillation spectrometry
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C19H13NO/c1-2-8-15(9-3-1)18-13-20-19(21-18)17-12-6-10-14-7-4-5-11-16(14)17/h1-13H
WWVFJJKBBZXWFV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)