Vai a
N0163
Nitrate Reductase from Arabidopsis thaliana
vial of ≥0.5 unit
Sinonimo/i:
NADH:nitrate oxidoreductase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
160,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numero CE:
MDL number:
Recombinant:
expressed in Pichia pastoris
160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
recombinant
expressed in Pichia pastoris
Quality Segment
form
lyophilized powder
packaging
vial of ≥0.5 unit
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Catalyzes the NADH-dependent reduction of nitrate to nitrite.
Nitrate reductase from Arabidopsis thaliana has been used in a study to assess the amino acid sequence of chicken hepatic sulfite oxidase.
Biochem/physiol Actions
Nitrate reductase activity is induced in Arabidopsis thaliana plants by sumoylation via the E3 ligase activity of AtSIZ1.
Physical form
Supplied as a lyophilized powder containing 50 mM MOPS, pH 7.0, 0.1 mM EDTA and a proprietary sugar
Other Notes
One unit will reduce 1.0 micromole of nitrate to nitrite per min in a NADH system at pH 7.5 at 30 deg C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N7265N5540A6237
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
-
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
expressed in Pichia pastoris
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
freeze-dried protein glass
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
packaging
vial of ≥0.5 unit
packaging
-
packaging
-
packaging
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)