MTCP9602SRR
MTC™ Bio PCR Plates
size 96 well, low profile/Fast, semi-skirted with raised rim
Sinonimo/i:
multiwell plate
About This Item
Materiali
clear
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
lid: no
skirt
low profile/Fast, semi-skirted with raised rim
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio P9602-SRR
Misura
96 well
Volume pozzetto
0.2 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
- Compatible with standard equipmen
- tUltra-thin walled tube wells
- Alpha-numeric reference grids
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)