Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
300 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 130,00 € |
Informazioni su questo articolo
130,00 €
Risparmia Fino a 15%
sterility
non-sterile
packaging
pack of 300 ea (bulk bag)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio P8010
capacity
10 mL
General description
Features and Benefits
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 10 mL, non-sterile, pack of 300 ea (bulk bag) | description capacity 10 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped) | description capacity 10 mL, non-sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea) | description capacity 25 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped) |
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename MTC™ Bio P8010 | manufacturer/tradename MTC™ Bio P8010-1S | manufacturer/tradename MTC™ Bio P8010-5S | manufacturer/tradename MTC™ Bio P8025-1S |
| capacity 10 mL | capacity 10 mL | capacity 10 mL | capacity 25 mL |
| packaging pack of 300 ea (bulk bag) | packaging pack of 100 ea (individually wrapped) | packaging pack of 200 ea (40 x bags 5 ea) | packaging pack of 100 ea (individually wrapped) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Reservoir
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?