Vai a
MTCH6505
MTC Bio Halo pipette tips
capacity 5 mL
Sinonimo/i:
pipetting tip, MTC Bio H6505, dispensing tip, liquid transfer tip, pipette tips
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
59,50 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
5 mL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free
Packaging:
pack of 100 ea
Manufacturer/tradename:
MTC Bio H6505
59,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
clear , polypropylene
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio H6505
capacity
5 mL
volume
5 mL
General description
5mL Pipette Tips for Halo Pipettors, 100/pk
MTC Bio’s Macro 5 and 10mL tips are specially designed for an ideal and comfortable fit on Macro size pipettes. Supplied in bags, these tips are made of ultra-clear polypropylene and are guaranteed to create the most ideal seal on ProPette™ Pipettors.
Features and Benefits
  • 10-40% lighter than leading competitors
  • 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
  • Exclusive 1250µL model for extended length tips
  • User-enabled calibration port
  • Compatible with universal tips
Legal Information
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC Bio Halo pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)