Vai a
MTCC2603B
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 50 mL, conical bottom, non-sterile, pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
Sinonimo/i:
conical tube, plastic tube, MTC Bio C2603-B, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
191,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
50 mL
Material:
blue cap, clear tube, conical bottom, polypropylene , round , screw top cap
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
Parameter:
15,000 × g speed (max)
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
blue cap, clear tube, conical bottom, polypropylene , round , screw top cap
sterility
non-sterile
packaging
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C2603-B
parameter
15,000 × g speed (max)
capacity
50 mL
diam. × L
29 mm × 117 mm
General description
These centrifuge tubes are made of premium polypropylene to maximize centrifugal strength and maintain clarity. Tubes and caps may be frozen at temperatures as low as 86˚C. Caps have a flat top surface for easy marking and labeling.
Important: Caps may be supplied loosely attached to allow effective sterilization. Product sterility is maintained by the sealed packaging. Once the sterile bag is opened, sterility of any unused tubes is not guaranteed.
Centrifuge Tube, 50mL, PP, flat screw cap, non-sterile, bulk bag, 500/cs
Features and Benefits
  • Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
  • Available racked or bagged
  • Compatible with standard rotors
  • Frosted marking surface
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)