Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 209,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
50 mL
Material:
round , blue cap, clear tube, conical bottom, polypropylene , screw top cap
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 500 ea (bulk bag)
Parameter:
15,000 × g speed (max)
209,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
round , blue cap, clear tube, conical bottom, polypropylene , screw top cap
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 500 ea (bulk bag)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C2603
parameter
15,000 × g speed (max)
capacity
50 mL
diam. × L
29 mm × 117 mm
General description
Centrifuge Tube, 50mL, PP, sterile, flat screw cap, 20 bags of 25 tubes, 500/cs
These centrifuge tubes are made of premium polypropylene to maximize centrifugal strength and maintain clarity. Tubes and caps may be frozen at temperatures as low as 86˚C. Caps have a flat top surface for easy marking and labeling.
Features and Benefits
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?