Vai a
MTCC2535
MTC Bio Screw Cap MacroTubes®
capacity 5 mL, clear, sterile, pack of 500 ea (attached caps, 5 x bags 100 ea)
Sinonimo/i:
centrifuge tube, plastic tube, MTC Bio C2535, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
122,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
5 mL
Material:
clear , conical , polypropylene , screw cap
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 500 ea (attached caps, 5 x bags 100 ea)
Parameter:
25,000 × g speed (max)
Feature:
graduation
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
clear , conical , polypropylene , screw cap
sterility
sterile
feature
graduation
packaging
pack of 500 ea (attached caps, 5 x bags 100 ea)
manufacturer/tradename
MTC Bio C2535
parameter
25,000 × g speed (max)
capacity
5 mL
General description
5mL Screw-cap MacroTube, sterile, w/ screw caps, packed in bags of 100
These 5mL Screw Cap MacroTubes® take all of the conveniences of standard 15mL conical tubes and scales them down for space efficiency and decreased natural resource consumption. Useful from -86°C to 110°C, these tubes are a valuable resource for boiling and for sample preservation at very low temperatures.
Features and Benefits
  • Compatible with standard equipment
  • Centrifuge at up to 25,000xg
  • RNase, DNase & pyrogen free
  • Unsurpassed Clarity
  • Dual graduations at every 0.2mL and 0.5mL
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
MacroTubes is a registered trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC Bio Screw Cap MacroTubes®
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)