Vai a
MTCB6003B
MTC Bio Weigh Boat
square black, capacity 140 mL, L × W 140 mm × 140 mm
Sinonimo/i:
weighing dish, MTC Bio B6003B, laboratory weighing receptacle, plastic weighing dish, weighing vessel
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
152,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene , square black
Packaging:
pack of 500 ea
Manufacturer/tradename:
MTC Bio B6003B
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polystyrene , square black
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio B6003B
L × W
140 mm × 140 mm
capacity
140 mL
General description
MTC Bio Weigh Boats are made of antistatic polystyrene and will withstand temperatures up to 90˚C, as well as exposure to diluted acids, alcohols, bases, and aqueous solutions. Their flexibility and smooth interior surfaces with rounded corners allow for easy decanting of powdered samples. Their flat bottoms ensure stability and prevent tipping.
Weigh Boat, black, 250ml, 140 x 140mm, square, 500/pk
Features and Benefits
  • Antistatic and biologically inert
  • Smooth surface / rounded corners
  • Recessed corners; precise pouring
  • White or black for visual contrast
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC Bio Weigh Boat
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)