Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.010,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
1.010,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartitechnique(s)
microbe id | staining: suitable
Quality Segment
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Designed for orientation of excised surgical specimens. This method of permanently marking the margins of tissue specimens is very beneficial to surgeon and pathologists testing for skin cancer. This method of marking multiple margins of specimens was originally documented by Dr. Frederick Mohs. Five 2 oz. bottles of dye: blue, black, yellow, red and green. Convenient holder and application sticks.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
- Red Dye (R3780) 2 oz
- Green Dye (G4421) 2 oz
- Blue Dye (B8186) 2 oz
- Yellow Dye (Y0146) 2 oz
- Black Dye (B8311) 2 oz
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?