Documenti
M9631
Sigma-Aldrich
2′-O-Monosuccinyladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
~98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16N5O9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Saggio
~98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC4COP(O)(=O)OC4C3OC(=O)CCC(O)=O