Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N[C@@H](CO)C(O)=O)[C@H](CCSC)N
InChI
1S/C8H16N2O4S/c1-15-3-2-5(9)7(12)10-6(4-11)8(13)14/h5-6,11H,2-4,9H2,1H3,(H,10,12)(H,13,14)
WEDDFMCSUNNZJR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3