Vai a
M9271
α-D-Mannopyranosylphenyl isothiocyanate
>98% (TLC)
Sinonimo/i:
4-Isothiocyanatophenyl-α-D-mannopyranoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
473,00 €
354,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15NO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
354,75 €
Prezzo di listino473,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
≤5% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow (ACETONE:DIMETHYL SULFOXIDE (7:3))
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1OC(Oc2ccc(cc2)N=C=S)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C13H15NO6S/c15-5-9-10(16)11(17)12(18)13(20-9)19-8-3-1-7(2-4-8)14-6-21/h1-4,9-13,15-18H,5H2
InChI key
RWANFUZQWINQBY-UHFFFAOYSA-N
Application
α-D-Mannopyranosylphenyl isothiocyanate has been used in a study to assess the effect of antigen delivery using a novel mannosylated dendrimer. It has also been used in a study to improve gene delivery mediated by mannosylated dendrimer/α-cyclodextrin conjugates.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1394N2127772208
description
>98% (TLC)
description
≥98% (TLC)
description
α-mannosidase substrate
description
95%
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow (ACETONE:DIMETHYL SULFOXIDE (7:3))
solubility
H2O: soluble
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)