M8523
Anti-β2-Microglobulin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinonimo/i:
Anti-B2MG
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
indirect ELISA: 1:5,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... B2M(567)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3