M8433
Anti-phospho-c-Myc (pThr58/pSer62) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, liquid
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
PM
antigen ~64-67 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg/mL
western blot: 0.5-4 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr58/pSer62)
Informazioni sul gene
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
rat ... Myc(24577)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?